L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant Annexin V (from E. coli), APC (Allophycocyanin)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX209252T020 ALX209252T100
ENZOALX209252T020EA 172 EUR InStock
ENZOALX209252T020 ENZOALX209252T100
Human recombinant Annexin V (from E. coli), APC (Allophycocyanin)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli.
APC-labelled recombinant human annexin V is suitable for dual staining experiments to detect phosphatidylserine whilst cell-surface protein can be detected with a suitable MAb (FITC-labelled or labelled secondary antibody). The fluorochrome APC (allophycocyanin) shows far red fluorescence (Ex(max): 650 nm; Em(max): 660 nm).
Informations de commande: Quantity: 20 tests/100 µl; 100 tests/500 µl.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité