Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210132C100
ENZOALX210132C100EA 922 EUR InStock
ENZOALX210132C100
Anti-ESR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit

  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse and rat ERbeta. Detects a band of ~55kDa by Western blot. Does not cross-react with ERalpha.

Type: Primary
Antigen: ESR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité