Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210199R100
ENZOALX210199R100EA 551.1 EUR InStock
ENZOALX210199R100
Anti-GFP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Green Fluorescent Protein (GFP) is responsible for bioluminescence in the jellyfish Aequorea victoria. This protein has quickly become a powerful research tool for assessing gene expression and subcellular protein distribution in fixed or living cells. GFP is excited by and brightly fluoresces when exposed to UV or blue light. This feature makes it ideal as a marker for use in fluorescence microscopy, cytometry, tagging fusion proteins, and assaying transcriptional regulation from gene promoters in vivo. Numerous GFP variants with enhanced and shifted emission spectra (blue, green, and yellow) have been developed through aa substitutions at specific residues.

Type: Primary
Antigen: GFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Species independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité