Anti-ESR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210201C050
ENZOALX210201C050EA 908 EUR InStock
ENZOALX210201C050
Anti-ESR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human and rat endogenous ERalpha . Detects a band of ~64kDa by Western blot. Does not cross-react with ERbeta.
Type: Primary
Antigen: ESR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité