Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EEA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210239C100
ENZOALX210239C100EA 842 EUR InStock
ENZOALX210239C100
Anti-EEA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EEA1 is a 162kDa membrane bound protein component specific to the early endosome and is essential for fusion between early endocytic vesicles. Early endosomes are cytoplasmic compartments which fuse with endocytic vesicles for redistribution of extracellular compounds to alternate destinations. Zinc-finger-like domains reminiscent of those found in nucleic acid binding proteins are located in the amino and carboxyl-terminal domains of EEA1. The COOH-terminal zinc-finger-like-domain is conserved in several other non-nuclear proteins, some of which are also involved in intracellular protein trafficking. In addition, this domain is an authentic zinc-binding domain and is critical to the intracellular localization of EEA1. Membrane association of EEA1 has been shown to be dependent on phosphatidyl 3-kinase activity, inhibitors of which cause EEA1 to dissociate from early endosomes.

Type: Primary
Antigen: EEA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité