Anti-Glucocorticoid Receptor Alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210277C050
ENZOALX210277C050EA 908 EUR InStock
ENZOALX210277C050
Anti-Glucocorticoid Receptor Alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, ChIP
Recognizes human, mouse and rat GRalpha. Detects a band of ~94kDa by Western blot.
Reconstitute with PBS.
Type: Primary
Antigen: GLUCOCORTICOID RECEPTOR ALPHA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité