Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNAP25 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210279R100
ENZOALX210279R100EA 636.9 EUR InStock
ENZOALX210279R100
Anti-SNAP25 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SNAP-25 (synaptosomal associated protein of 25kDa) is a soluble protein of 25kDa which plays a key role in vesicle membrane fusion events with the plasma membrane. This protein was originally discovered to be enriched in subsets of neurons in the brain and displays a presynaptic pattern of expression. The membrane proteins SNAP-25, synaptobrevin, and syntaxin form the core of a ubiquitous membrane fusion machine that interacts with the soluble proteins NSF and α-SNAP. Functional interactions have been demonstrated to exist between SNAP-25, syntaxin, and the synaptic protein interaction site on voltage-sensitive L- and N-type Ca2+ channels. SNAP-25 has been shown to be required for synaptic vesicle fusion with the plasma membrane during release of NGF. Regulated exocytosis of cortical granule secretion in fertilized eggs and membrane fusion events in neurons and endocrine cells is mediated by SNAP-25 in a Ca2+-dependent mechanism. SNAP-25 protein levels have been shown to be elevated in prolactinoma and GH/PRL tumor cells while reduced SNAP-25 protein expression has been observed between schizophrenic and normal hippocampal cells. Altered patterns of SNAP-25 expression have also been observed in the inferior temporal cortex and prefrontal association cortex between normal brains and brains from individuals affected with schizophrenia. SNAP-25 accumulation due to cytoskeletal dysfunction is also observed in the swollen axons of the white matter of individuals with severe Alzheimer's dementia.

  • For Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes mouse, rat, bovine and zebrafish SNAP-25. Detects a band of ~25kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: SNAP25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité