Anti-SAP97 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210280R100
ENZOALX210280R100EA 698 EUR InStock
ENZOALX210280R100
Anti-SAP97 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes mouse and rat SAP97. Detects a band of ~140kDa by Western blot.
Type: Primary
Antigen: SAP97
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité