Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPIA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210351R400
ENZOALX210351R400EA 922 EUR InStock
ENZOALX210351R400
Anti-PPIA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Immunophilins are a family of soluble cytosolic receptors capable of binding to one of two major immunosuppressant agents - cyclosporin A (CsA) or FK506. Proteins that bind FK506 are termed FK506 Binding Proteins (FKBPs) and those that bind cyclosporin A are called cyclophilins (CyP).
Both CyP:CsA and FKBP:FK506 complexes have been shown to inhibit calcineurin, a calcium and calmodulin dependent protein phosphatase which has been implicated as an important signalling enzyme in T-cell activation, providing a possible mechanism of immunosuppression by CsA and FK506. Immunophilins function as peptidyl prolyl cis-trans-isomerases (PPIase) whose activity is inhibited by their respective immunosuppressant compounds. As PPIase's, immunophilins accelerate folding of some proteins both in vivo and in vitro by catalyzing slow steps in the initial folding and rearrangement of proline containing proteins.
Within the cyclophilin family, there are several different proteins which show a high degree of homology including CyPA, CyPB and CyPC. CyPA, also termed CyP-18, is the most abundant and ubiquitous cyclophilin found in all vertebrate tissues and is present in T-cells.

  • For Western Blot

Recognizes overexpressed human cyclophilin A. Detects a prominent band of ~18kDa representing recombinant human cyclophilin A by Western blot. Does not detect endogenous levels of cyclophilin A. Also detects hamster cyclophilin A in CHO cells.

Type: Primary
Antigen: PPIA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité