Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTN4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210356C050
ENZOALX210356C050EA 902 EUR InStock
ENZOALX210356C050
Anti-ACTN4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
α-Actinin-4 is an actin-bundling protein of ~100kDa that is associated with cell motility, endocytosis, and cancer invasion. The α-actinin family comprises two non-muscle isoforms (α-actinin-1 and -4) and two skeletal muscle isoforms (α-actinin-2 and -3), with α-actinin-2 being also expressed in cardiac muscle. While α-actinin-4 is almost ubiquitously expressed, particularly high concentrations are found in glomeruli. On the subcellular level it is associated with actin stress fibers, but in certain cells it also localizes to the nucleus. Mutations in the α-actinin-4 gene cause an autosomal-dominant form of familial focal segmental glomerulosclerosis (FSGS), which is thought to result from a defect in glomerular podocyte function. A point mutation in the α-actinin-4 gene was found to generate an antigenic peptide that is recognized by autologous cytolytic T lymphocytes (CTL) on a human lung carcinoma. α-actinin-4 interacts with a variety of proteins, including the ring finger protein BERP, the PDZ-LIM protein CLP-36, the hemidesmosomal and cell-cell contact protein BP180, and the tight junction protein MAGI-1. Moreover, α-actinin-4 forms a ternary complex with Ca2+/ Calmodulin-dependent protein kinase II and Densin-180, a protein of postsynaptic densities in CNS neurons. Ca2+-dependent association of α-actinin-4 with E3KARP is required for Ca2+-dependent inhibition of the Na+/ H+exchanger 3 (NHE3).

  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, pig, and Chinese hamster actinin-4. Does not cross-react with actinin-1, -2 or -3.

Type: Primary
Antigen: ACTN4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité