Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210365BC050
ENZOALX210365BC050EA 828 EUR InStock
ENZOALX210365BC050
Anti-PTX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Pentraxin 3 (PTX3), a member of the pentraxin family, is referred to as a long pentraxin and contains a unique PTX3 domain not found in C-reactive protein (CRP) or (Serum Amyloid P component) SAP. In contrast to CRP, PTX3 is produced from the major cell types involved in atherosclerotic lesions, namely vascular endothelial cells, vascular smooth muscle cells, macrophages, and nutrophils in response to inflammatory stimuli. Moreover, CRP is produced by the liver and represents a systemic response to local inflammation, whereas PTX3 is rapidly produced directly from damaged tissues and directly reflects the inflammatory state of the vasculature. PTX3 levels have been reported to be significantly elevated in acute myocardial infarction, and accordingly, statin treatment significantly decreases PTX3 levels. Due to the fact that PTX3 is able to reflect acute coronary syndrome (ACS) condition better than CRP, it is highly possible that PTX3 is a superior biomarker to predict future cardiovascular events.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry

Recognizes human, mouse, rat and bovine (weak) PTX3 and chicken homolog PPTX.

Type: Primary
Antigen: PTX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité