Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCR4 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210621C200
ENZOALX210621C200EA 445 EUR InStock
ENZOALX210621C200
Anti-CCR4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Mouse CCR4 is the homolog of human CCR4 receptor (85% identical), binding macrophage inflammatory protein-1α (MIP-1α) and RANTES. Mouse CCR4 transcripts are expressed in the thymus and in T-cell lines.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes mouse CCR4. Does not cross-react with human CCR4.

Type: Primary
Antigen: CCR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité