Anti-CASP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210804C100
ENZOALX210804C100EA 478.5 EUR InStock
ENZOALX210804C100
Anti-CASP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human, mouse and rat caspase-1. Detects bands of ~45kDa (procaspase-1) and ~20kDa (cleavage product) by Western blot.
Type: Primary
Antigen: CASP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité