Anti-CASP9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210815C100
ENZOALX210815C100EA 592.9 EUR InStock
ENZOALX210815C100
Anti-CASP9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Western Blot
Recognizes human, mouse, rat, hamster, rabbit, pig, dog, monkey and bovine caspase-9. Detects procaspase-9 and a caspase-9 cleavage product by Western blot.
Type: Primary
Antigen: CASP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité