Anti-CXCR4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210819C200
ENZOALX210819C200EA 542.3 EUR InStock
ENZOALX210819C200
Anti-CXCR4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Goat
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes mouse CXCR4.
Type: Primary
Antigen: CXCR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité