Anti-TLR5 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210853C200
ENZOALX210853C200EA 508.2 EUR InStock
ENZOALX210853C200
Anti-TLR5 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Note: Human Toll-like Receptor 5 (TLR5) is also described as Toll/Interleukin-1 Receptor-like Gene 3 (TIL3).
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human TLR5.
Type: Primary
Antigen: TLR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité