Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210879R100
ENZOALX210879R100EA 865.7 EUR InStock
ENZOALX210879R100
Anti-MDA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MDA (Malondialdehyde) is a highly reactive three carbon dialdehyde produced as a byproduct of polyunsaturated fatty acid peroxidation and arachidonic acid metabolism. MDA readily combines with several functional groups on molecules including proteins, lipoproteins, and DNA. MDA modified proteins may show altered physico-chemical behavior and antigenicity. Antibodies to MDA will help to visualize the MDA-adducts.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes MDA adducts.

Reconstitute with 100μl water.

Type: Primary
Antigen: MDA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité