Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRADD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210915C050
ENZOALX210915C050EA 303.6 EUR InStock
ENZOALX210915C050
Anti-CRADD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RAIDD (RIP-associated ICH-1 homologous protein with a death domain) is an adaptor molecule that mediates the action of cysteine proteases involved in apoptosis. In human cell lines, the caspase-2 adaptor RAIDD interacts selectively with caspase-2 through its caspase recruitment domain (CARD) and leads to caspase-2-dependent death. RAIDD overexpression induced caspase-2, CARD- and caspase-9-dependent apoptosis of PC12 cells and sympathetic neurons. Apoptosis correlated with the formation of discrete perinuclear aggregates. Both death and aggregates required the expression of full-length RAIDD. It has been reported that activation of caspase-2 occurs in a complex that contains the death domain–containing protein PIDD, whose expression is induced by p53, and the adaptor protein RAIDD.

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human RAIDD.

Type: Primary
Antigen: CRADD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité