Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIG-I Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX210932C100
ENZOALX210932C100EA 449 EUR InStock
ENZOALX210932C100
Anti-RIG-I Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RIG-I (retinoic acid-inducible gene I; Ddx58), a member of the DEAD-box RNA helicases, is activated by cytoplasmic dsRNA and 5’-ppp RNA produced during the viral replication. The protein is characterized by a N-terminal region with two caspase recruitment domains (CARD) and a C-terminal region harboring potential ATP-dependent RNA helicase activity. RIG-1 recruits the CARD adaptor inducing IFN-β (Cardif) in a CARD-CARD-dependent manner resulting in NF-κB and IRF3 activation.

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human RIG-I.

Type: Primary
Antigen: RIG-I
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité