CA-074
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260017M001
ENZOALX260017M001EA 465.3 EUR InStock
ENZOALX260017M001
CA-074
Protéines et Peptides
Cathepsin B inhibitor
Potent and specific inhibitor of cathepsin B in vitro and in vivo. Free acid form used in vitro or in isolated enzyme studies but not in whole cells. Can discriminate between cathepsin B and L/S forms.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7831ac4e9dde6c2ded063271aeb2bad1eea556d3&vid=22351cc971f1c96457a3a6e2337be18e950a435f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité