Mca-YVADAPK(Dnp)-OH
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260023M001
ENZOALX260023M001EA 508.2 EUR InStock
ENZOALX260023M001
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH
Protéines et Peptides
Substrate for caspase-1 and -4
Specific, highly fluorescent substrate for caspase-1. Also substrate for caspase-4.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité