Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Z-Asp-2,6-dichlorobenzoyloxymethylketone ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (S)-3-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-5-((2,6-dichlorobenzoyl)oxy)-4-oxopentanoic acid, Z-Asp-CH2-DCB

ALX260029M050
ENZOALX260029M050EA 612 EUR InStock
ENZOALX260029M050
Z-Asp-2,6-dichlorobenzoyloxymethylketone ≥98% (par CCM)
Z-Asp-2,6-dichlorobenzoyloxymethylketone
Caspase inhibitor

Irreversible, cell permeable broad-spectrum caspase inhibitor.
Caspase-3 IC50: 1,1µM
Caspase-6 IC50: 4,1µM
Less effective on the inhibition of caspase-1- and 8-like activities.
Inhibits hypoxia-induced apoptosis in neuroblastoma cells.


Formule: C₂₀H₁₇Cl₂NO₇
MW: 454,256 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674885
Numéro CAS: 153088-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d465dacff63e1c22d4e725085be21fcf4d7b7c9&vid=f25e40cd57285611d985e92ef4d89c6355e9fbfd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité