Z-IETD-pNA
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260044M005
ENZOALX260044M005EA 100.1 EUR InStock
ENZOALX260044M005
Z-IETD-pNA
Protéines et Peptides
Caspase and granzyme substrate
Fluorogenic substrate for caspase-8 and granzyme B with increased cell permeability. Also substrate for caspase-10.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité