Z-DEVD-pNA
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260048M001
ENZOALX260048M001EA 52.8 EUR InStock
ENZOALX260048M001
Z-DEVD-pNA
Protéines et Peptides
Caspase substrate
Chromogenic substrate for caspase-3 with increased cell permeability. Also substrate for caspase-1, -4 and -7. λmax of pNA is 400 nm. Similar to Ac-DEVD-pNA except the N-terminus is blocked by a benzyloxycarbonyl (Z) moiety which may increase cell permeability.
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 mg ENZOALX260048M001
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité