Z-YVAD-pNA
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260049M001
ENZOALX260049M001EA 52.8 EUR InStock
ENZOALX260049M001
Z-YVAD-pNA
Protéines et Peptides
Caspase-1 substrate
Chromogenic substrate for caspase-1 with increased cell permeability. λmax of pNA is 400 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité