BAADT
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260050M005
ENZOALX260050M005EA 721.6 EUR InStock
ENZOALX260050M005
BAADT
Protéines et Peptides
Granzyme B substrate
Chromogenic substrate for granzyme B. λmax is at 405 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité