Suc-Leu-Tyr-AMC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260054M005
ENZOALX260054M005EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX260054M005
Suc-Leu-Tyr-AMC
Protéines et Peptides
Protease substrate
Substrate for porcine calpain I and II. Also cleaved by papain and E. coli protease Ti. Ex.: 340 to 360 nm, Em.: 440 to 460 nm. This substrate is useful for inhibitor screening and kinetic analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité