Ac-VDVAD-AMC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260060M005
ENZOALX260060M005EA 290.4 EUR InStock
ENZOALX260060M005
Ac-VDVAD-AMC
Protéines et Peptides
Caspase-2 inhibitor
Fluorogenic substrate for caspase-2. Preferred cleavage site for caspase-2 (Km=80 μM).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité