Ac-DMQD-AMC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260078M005
ENZOALX260078M005EA 294.8 EUR InStock
ENZOALX260078M005
Ac-DMQD-AMC
Protéines et Peptides
Caspase-3 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-3.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité