Proteasome Substrate IV (fluorogenic)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260087M001
ENZOALX260087M001EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX260087M001
Proteasome Substrate IV (fluorogenic)
Protéines et Peptides
Fluorogenic substrate for Alzheimer's Disease amyloid A4-generating enzymes and for the proteasome.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité