MG-115
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260091M005
ENZOALX260091M005EA 227.7 EUR InStock
ENZOALX260091M005
MG-115
Protéines et Peptides
Potent, reversible proteasome inhibitor. Specifically inhibits the chymotrypsin-like activity of the proteasome. Has been shown to induce apoptosis in Rat-1 and PC12 cells via a p53-dependent pathway.The ubiquitin-proteasome system (UPS) and autophagy serve as two complementary, reciprocally regulated protein degradation systems, thus blockade of UPS by MG-115 activates autophagy.
  • Proteasome inhibitor
White to off-white powder.
Soluble in DMSO.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité