Ac-VAD-AFC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260109M005
ENZOALX260109M005EA 292.6 EUR InStock
ENZOALX260109M005
Ac-VAD-AFC
Protéines et Peptides
Caspase substrate
Fluorogenic substrate for all caspases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité