Mca-Pro-Leu-Ala-Nva-Dap(Dnp)-Ala-Arg-NH2
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260123M001
ENZOALX260123M001EA 358.6 EUR InStock
ENZOALX260123M001
Mca-Pro-Leu-Ala-Nva-Dap(Dnp)-Ala-Arg-NH2
Protéines et Peptides
MMP-2 substrate
Fluorogenic substrate for MMP-2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité