L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Z-LEVD-Fmk
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260142R020
ENZOALX260142R020EA 275 EUR InStock
ENZOALX260142R020
Z-LEVD-Fmk
Protéines et Peptides
Inhibitor of caspase-4 and -5
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-4. Inhibits also caspase-5.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité