Z-LEHD-Fmk
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260145R100
ENZOALX260145R100EA 272.8 EUR InStock
ENZOALX260145R100
Z-LEHD-Fmk
Protéines et Peptides
Caspase-9 inhibitor
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-9.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité