Z-AAD-CMK
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260153R020
ENZOALX260153R020EA 272.8 EUR InStock
ENZOALX260153R020
Z-AAD-CMK
Protéines et Peptides
Granzyme B inhibitor
Synthetic peptide that irreversibly inhibits granzyme B activity. The inhibitor is desigend as a methyl ester to facilitate cell permeability.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité