L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PKCζ PseudoSubstrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260155M001
ENZOALX260155M001EA 260 EUR InStock
ENZOALX260155M001
PKCζ PseudoSubstrate
Protéines et Peptides
Selective cell permeable inhibitor of PKCzeta. Activates eNOS (NOS III) through Akt phosphorylation and can be considered as a nitric oxide production activator in endothelial cells.
Selective cell permeable inhibitor of PKCzeta. Activates eNOS (NOS III) through Akt phosphorylation and can be considered as a nitric oxide production activator in endothelial cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité