MMP-3 inhibitor ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260165M005
ENZOALX260165M005EA 209 EUR InStock
ENZOALX260165M005
MMP-3 inhibitor ≥95% (par HPLC)
MMP-3 inhibitor
Inhibitor of matrix metalloproteinase 3 (MMP-3) (IC50=5µM).
White to off-white solid.
Soluble in water.
Formule: C₂₇H₄₆N₁₀O₉S
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 158841-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité