Ebelactone A ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270013M001
ENZOALX270013M001EA 145.2 EUR InStock
ENZOALX270013M001
Ebelactone A ≥99%
Ebelactone A
Esterase inhibitor
Inhibitor of esterases, lipases and N-formylmethionine aminopeptidase.
Microbial.
Numéro CAS: 76808-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité