Tyrphostin AG 1295 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270035M005
ENZOALX270035M005EA 163 EUR InStock
ENZOALX270035M005
Tyrphostin AG 1295 ≥98%
Tyrphostin AG 1295
Selective inhibitor of tyrosine kinase in platelet-derived growth factor (PDGF) receptor.
Numéro CAS: 71897-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité