2-tert-Butylhydroquinone
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270061G010
ENZOALX270061G010EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX270061G010
2-tert-Butylhydroquinone
2-tert-Butylhydroquinone
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002344
Numéro CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité