Milrinone ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270083M005
ENZOALX270083M005EA 152.9 EUR InStock
ENZOALX270083M005
Milrinone ≥97% (par CCM)
Milrinone
PDE3 inhibitor
Selective inhibitor of phosphodiesterase 3 (PDE3, IC50=0.3µM).
Formule: C₁₂H₉N₃O
Numéro MDL: MFCD00133539
Numéro CAS: 78415-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité