Pentoxifylline ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, 1-(5-Oxohexyl)theobromine, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione
ALX270112G005
ENZOALX270112G005EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX270112G005
Pentoxifylline ≥99%
Pentoxifylline
PDE inhibitor
Phosphodiesterase inhibitor. Blocks the synthesis of TNF-α. Improves blood flow by decreasing blood viscosity.
Isolated from Penicillium expansum.
Formule: C₁₃H₁₈N₄O₃
MW: 278,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063379
Numéro CAS: 6493-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité