Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tyrphostin AG 527 ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX270141M025
ENZOALX270141M025EA 114 EUR InStock
ENZOALX270141M025
Tyrphostin AG 527 ≥98% (par HPLC)
Tyrphostin AG 527
Soluble in DMSO or 100% ethanol.


Formule: C₁₈H₁₆N₂O₃
MW: 308,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 133550-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité