AM 281 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX270240M005
ENZOALX270240M005EA 121 EUR InStock
ENZOALX270240M005
AM 281 ≥98% (par HPLC)
AM 281
CB1 receptor ligand.
Analog of the cannabinoid receptor (CB) antagonist SR 141716A. Potent CB1 receptor antagonist/inverse agonist (Ki = 14 nM).
Soluble in methanol (1 mg/ml) or DMSO (2 mg/ml at RT, 50 mg/ml in hot DMSO, after cooling this solution is stable over several days).
Formule: C₂₁H₁₉Cl₂IN₄O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 202463-68-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité