Clofibrate ≥98% (par GC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
ALX270256G001
ENZOALX270256G001EA 136 EUR InStock
ENZOALX270256G001
Clofibrate ≥98% (par GC)
Clofibrate
PPARα activator.
Activates PPARα. Induces cytochrome P450 4A1 and 4A3 which catalise the omega-oxidation of fatty acids and prostaglandins.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (25 mg/ml).
Formule: C₁₂H₁₅ClO₃
MW: 242,70 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000615
Numéro CAS: 637-07-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02377
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (GC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité