6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid ≥96.5% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
ALX270267M100
ENZOALX270267M100EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX270267M100
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid ≥96.5% (par analyse titrimétrique)
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid
Cell permeable derivative of vitamin E. Antioxidant. Inhibits peroxynitrite mediated tyrosine nitration and mitochondrial proton permeability. Prevents lipid peroxidation, cytotoxicity and apoptosis induced by cytochrome P450 2E1 in HEP G2 cells.
  • Cell permeable vitamin E derivative
White to off-white, pale yellow or pale green powder.
Soluble in 100% ethanol (25 mg/ml) or methanol.
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006846
Numéro CAS: 53188-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité