Ubiquinone-5 ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270294M002
ENZOALX270294M002EA 117 EUR InStock
ENZOALX270294M002
Ubiquinone-5 ≥95% (par HPLC)
Ubiquinone-5
Counteracts inhibitory effects on mitochondrial permeability transition pore (MPTP) of decylubiquinone (Prod. No. BML-CM115) and ubiquinone-10 (Prod. No. ALX-270-295).
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,3 g/mol
Numéro CAS: 727-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité