Reversin 121
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270305M005
ENZOALX270305M005EA 376.2 EUR InStock
ENZOALX270305M005
Reversin 121
Protéines et Peptides
Selective high affinity inhibitor of P-glycoprotein (MDR1).
  • P-glycoprotein inhibitor
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité