Compound 56 ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270316C500
ENZOALX270316C500EA 330 EUR InStock
ENZOALX270316C500
Compound 56 ≥97% (par HPLC)
Compound 56
Potent and specific inhibitor of the tyrosine kinase activity of the epidermal growth factor receptor (EGFR) (IC50=6pM).
  • EGFR inhibitor
White to off-white powder.
Soluble in DMSO (200mg/ml).
Formule: C₁₈H₁₈BrN₃O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 171745-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité